CAS RN 14783-68-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Magnesio 2-aminoacetato, TRC
CAS: 14783-68-7 Fórmula molecular: C4H8MgN2O4 Peso molecular (g/mol): 172.42 Sinónimo: Magnesium Glycinate Nombre IUPAC: magnesio; 2-aminoacetato SMILES: [Mg+2].NCC([O-])=O.NCC([O-])=O