accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNONSOONHOSCH3FFF

CAS RN 147776-06-5

IUPAC Nombre: N-{[4'-({3-butyl-5-oxo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-4-yl}methyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl]sulfonyl}-3-methylthiophene-2-carboxamide
Sinónimos: N-[4'-({3-butyl-5-oxo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazol-4-yl}methyl)-[1,1'-biphenyl]-2-ylsulfonyl]-3-methylthiophene-2-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 654.72
Fórmula molecular: C32H29F3N4O4S2
InChi Key: MMDNKTXNUZFVKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCC1=NN(C(=O)N1CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)NC(=O)C1=C(C)C=CS1)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados