CAS RN 147676-56-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidroxi acetildenafil, TRC
CAS: 147676-56-0 Fórmula molecular: C25 H34 N6 O4 Peso molecular (g/mol): 482.58 Sinónimo: 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-,7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]acetyl]phenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI),Hydroxyhongdenafil Nombre IUPAC: 5-[2-etoxi-5-[2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]acetil]fenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una SMILES: CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(CCO)CC4