CAS RN 147403-65-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Etoxi-1-[[2'-[(hidroxiamino)iminometil][1,1'-bifenilo]-4-il]metil]-1H-benzimidazol-7-éster metilo del ácido carboxílico, TRC
CAS: 147403-65-4 Fórmula molecular: C25H24N4O4 Peso molecular (g/mol): 444.48 Sinónimo: Methyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(hydroxyamidino)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate SMILES: CCOc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=N)NO