accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOPOOH3COH3C

CAS RN 1474-78-8

IUPAC Nombre: ethyl (diethoxyphosphoryl)formate
Sinónimos: ethyl (diethoxyphosphoryl)formate
Peso molecular (g/mol): 210.17
Fórmula molecular: C7H15O5P
InChi Key: NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)P(=O)(OCC)OCC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados