CAS RN 147359-76-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Flibanserina Hidrocloruro, TRC
CAS: 147359-76-0 Fórmula molecular: C20 H21 F3 N4 O . Cl H Peso molecular (g/mol): 426.86 Sinónimo: 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-, hydrochloride (1:1),2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-, monohydrochloride (9CI),Flibanserin hydrochloride Nombre IUPAC: 3-[2-[4-[3-(trifluorometil)fenil]piperazina-1-il]etil]-1H-benzimidazol-2-one; Cloruro SMILES: Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCN(CCN3C(=O)Nc4ccccc34)CC2