CAS RN 147245-92-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Acetato de Glatiramer, TRC
CAS: 147245-92-9 Fórmula molecular: (C9H11NO3 • C6 H14N2O2 • C5H9NO4 • C3H7NO2)x • xC2H4O2 Peso molecular (g/mol): 623.65 Sinónimo: L-Alanine polymer with L-Glutamic Acid L-Lysine L-Tyrosine Acetate,L-Tyrosine polymer with L-Alanine L-Glutamic Acid L-Lysine Acetate,511: PN: WO2010103292 PAGE: 64 claimed sequence,Cop 1,Copaxone,Copolymer 1,L-Glutamic Acid peptide with L-Alanine L-Lysine L-Tyrosine Acetate Salt,Protiramer,TV 5010; Nombre IUPAC: Ácido L-glutámico, polímero con L-alanina, L-lisina y L-tirosina, acetato (sal) SMILES: N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O.N[C@H](C(O)=O)C.N[C@H](C(O)=O)CCCCN.CC(O)=O.N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=C(O)C=C1