CAS RN 147200-03-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N-[(4S,6S)-2-(Aminosulfonil)-5,6-dihidro-6-metil-7,7-dióxido-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-[(4S,6S)-2-(Aminosulfonil)-5,6-dihidro-6-metil-7,7-dióxido-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N-[(4S,6S)-2-(Aminosulfonil)-5,6-dihidro-6-metil-7,7-dióxido-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.