CAS RN 147126-58-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Octil 2-(Acetilamino)-2-desoxi-Beta-D-glucopiranósido, TRC
CAS: 147126-58-7 Fórmula molecular: C16 H31 N O6 Peso molecular (g/mol): 333.42 Nombre IUPAC: N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-octoxioxan-3-il]acetamida SMILES: CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C