accessibility menu, dialog, popup

UserName

(R)(S)(S)SONH(S)OHONHOONHOHNHH

CAS RN 146987-10-2

IUPAC Nombre: 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-6-(5-{2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanamido)hexanoic acid
Sinónimos: 2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-6-(5-{2-oxo-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanamido)hexanoic acid
Peso molecular (g/mol): 594.73
Fórmula molecular: C31H38N4O6S
InChi Key: OFIBQNGDYNGUEZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C(CCCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)