accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHOH

CAS RN 14697-46-2

IUPAC Nombre: pentane-1,2,5-triol
Sinónimos: pentane-1,2,5-triol
Peso molecular (g/mol): 120.15
Fórmula molecular: C5H12O3
InChi Key: WEAYWASEBDOLRG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCCCC(O)CO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados