CAS RN 14691-01-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Perclorato de alfa-isolupanina, TRC
CAS: 14691-01-1 Fórmula molecular: C15H24N2O . xHClO 4 Peso molecular (g/mol): 348.82 Sinónimo: 11-Isolupanine Perchlorate,[7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14aalpha)]-Dodecahydro-7,14-Methano-2H,11H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-11-one Perchlorate; Nombre IUPAC: (7S,7aR,14S,14aR)-11-oxottradecahydro-2H-7,14-metanodipiriido[1,2-a:1',2'-e][1,5]perclorato de diazocina-5-io SMILES: O=C1N2[C@@](CCC1)([H])[C@@]3([H])C[C@@]([C@]4([H])[NH+](CCCC4)C3)([H])C2.O=Cl(=O)([O-])=O