CAS RN 146887-37-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fenbuconazol-lactona A R-9129, TRC
CAS: 146887-37-8 Fórmula molecular: C19H16ClN3O2 Peso molecular (g/mol): 353.8 Sinónimo: Fenbuconazole-lactone A R-9129,trans-5-(4-Chlorophenyl)dihydro-3-phenyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-2(3H)-furanone,rel-(3R,5S)-5-(4-Chlorophenyl)dihydro-3-phenyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-2(3H)-furanone Nombre IUPAC: (3S,5R)-5-(4-clorofenil)-3-fenil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)oxolán-2-una SMILES: Clc1ccc(cc1)[C@H]2C[C@](Cn3cncn3)(C(=O)O2)c4ccccc4