accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONH(R)NOO

CAS RN 146727-62-0

IUPAC Nombre: (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-cyanophenyl)propanoate
Sinónimos: (2R)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(4-cyanophenyl)propanoate
Peso molecular (g/mol): 289.31
Fórmula molecular: C15H17N2O4
InChi Key: RMBLTLXJGNILPG-GFCCVEGCSA-M
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C(C=C1)C#N)C([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados