CAS RN 1464-33-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ginkgotoxina, TRC
CAS: 1464-33-1 Fórmula molecular: C9H13NO3 Peso molecular (g/mol): 183.2 Sinónimo: 5-Hydroxy-4-(methoxymethyl)-6-methyl-3-pyridinemethanol,4-Methoxypyridoxine;4'-Methoxypyridoxine,4'-O-Methylpyridoxine;5-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridine,alpha4-O-Methylpyridoxol SMILES: COCc1c(O)c(C)ncc1CO