CAS RN 146062-45-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pioglitazona keto (M-III), TRC
CAS: 146062-45-5 Fórmula molecular: C19 H18 N2 O4 S Peso molecular (g/mol): 370.42 Sinónimo: 5-[[4-[2-(5-acetyl-2-pyridyl)ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione,2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-acetyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]- Nombre IUPAC: 5-[[4-[2-(5-acetilpiridina-2-il)etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona SMILES: CC(=O)c1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1