accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3CH3OClO

CAS RN 14602-86-9

IUPAC Nombre: 5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl carbonochloridate
Sinónimos: 2-isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonochloridate
Peso molecular (g/mol): 218.72
Fórmula molecular: C11H19ClO2
InChi Key: KIUPCUCGVCGPPA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)C1CCC(C)CC1OC(Cl)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados