CAS RN 14595-65-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
H-Met-Asp-OH, TRC
CAS: 14595-65-4 Fórmula molecular: C9H16N2O5S Peso molecular (g/mol): 264.3 Nombre IUPAC: (2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-metilsulfanbutanoil]amino]ácido butanedioico SMILES: CSCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O