CAS RN 145926-28-9
IUPAC Nombre:
ruthenium(3+) 1-methyl-4-(propan-2-yl)benzene [2'-(diphenylphosphanyl)-[1,1'-binaphthalen]-2-yl]diphenylphosphane dichloride
Sinónimos:
ruthenium(3+) binap cymene dichloride
Peso molecular (g/mol):
928.88
Fórmula molecular:
C54H46Cl2P2Ru
InChi Key:
MMAGOHNRINMYDK-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[Cl-].[Cl-].[Ru+3].CC(C)C1=CC=C(C)C=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-RuCl[(p-cimeno)(BINAP)]Cl, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.