CAS RN 1456736-33-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(9E)-Lumefantrina, TRC
CAS: 1456736-33-6 Fórmula molecular: C30 H32 Cl3 N O Peso molecular (g/mol): 528.94 Sinónimo: (9E)-2,7-Dichloro-9-[(4-Chlorophenyl)Methylene]-α-[(Dibutylamino)Methyl]-9H-Fluorene-4-Methanol Nombre IUPAC: 2-(dibutilamino)-1-[(9E)-2,7-dicloro-9-[(4-clorofenil)metilideno]fluoren-4-il]etanol SMILES: CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2\C(=C\c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4c12