CAS RN 145667-75-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(3aR,4R,5R,6aS)-Hexahidro-5-hidroxi-4-[(3R)-3-hidroxi-5-fenilpentil]2H-ciclopenta[b]furan-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(3aR,4R,5R,6aS)-Hexahidro-5-hidroxi-4-[(3R)-3-hidroxi-5-fenilpentil]2H-ciclopenta[b]furan-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.