accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1455-18-1

H3CS

CAS RN 1455-18-1

IUPAC Nombre: 3-methyl-1-benzothiophene
Sinónimos: 3-methyl-1-benzothiophene
Peso molecular (g/mol): 148.22
Fórmula molecular: C9H8S
InChi Key: SEBRPHZZSLCDRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CSC2=CC=CC=C12
Punto de ebullición 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados