CAS RN 14537-01-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3-Desoxi-3-fluoro-D-xilosa (10 % p/p en H2O ), Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3-Desoxi-3-fluoro-D-xilosa (10 % p/p en H2O ), Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.