accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHH2NHI

CAS RN 1452099-14-7

IUPAC Nombre: ethanimidamide hydroiodide
Sinónimos: acetamidine hydroiodide
Peso molecular (g/mol): 186
Fórmula molecular: C2H7IN2
InChi Key: GGYGJCFIYJVWIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: I.CC(N)=N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados