accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2HNON

CAS RN 1452-63-7

IUPAC Nombre: pyridine-2-carbohydrazide
Sinónimos: pyridine-2-carbohydrazide
Peso molecular (g/mol): 137.14
Fórmula molecular: C6H7N3O
InChi Key: BAQLNPIEFOYKNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NNC(=O)C1=CC=CC=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados