accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNSSNS

CAS RN 1450644-28-6

IUPAC Nombre: 5-(1,2-thiazol-5-yldisulfanyl)-1,2-thiazole
Sinónimos: 5-(1,2-thiazol-5-yldisulfanyl)-1,2-thiazole
Peso molecular (g/mol): 232.35
Fórmula molecular: C6H4N2S4
InChi Key: MLRAMCAHIWHWRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: S(SC1=CC=NS1)C1=CC=NS1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados