accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOHONHOO

CAS RN 145038-53-5

IUPAC Nombre: 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
Sinónimos: 2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
Peso molecular (g/mol): 369.37
Fórmula molecular: C20H19NO6
InChi Key: HSOKCYGOTGVDHL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados