CAS RN 14487-05-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Rifamycina O, TRC
CAS: 14487-05-9 Fórmula molecular: C39H47NO14 Peso molecular (g/mol): 753.79 Sinónimo: 4-O-(Carboxymethyl)-1-deoxy-1,4-dihydro-4-hydroxy-1-oxo-rifamycin γ-Lactone,NSC 182391,Rifaximin EP Impurity F; Nombre IUPAC: [(7'S, 9'E, 11'S, 12'R, 13'S, 14'R, 15'R, 16'R, 17'S, 18'S, 19'E, 21'Z)-2', 15', 17'-trihidroxi-11'-metoxi-3', 7', 12', 14', 16', 18', 22'-heptametil-4,6', 23',29'-tetraoxo-espiro [1,3-dioxolano-2,27'-8,30-dioxa-24-aztetraciclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25-heptaeno]-13'-il] acetato SMILES: O=C1C2=C3C(C(C4=CC35OC(CO5)=O)=O)=C(O)C(C)=C2O[C@]1(C)O/C=C/[C@H](OC)[C@@H](C)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)/C=C/C=C(C)\C(N4)=O