CAS RN 1448331-80-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido (2S,3S,4aR,6R,8R,8aS)-8-[[(2E)-3-[4-(acetiloxi)-3-metoxifenil]-1-oxo-2-propen-1-il]oxi]octahidro-6-hidroxi-2,3-dimetoxi-2,3-dimetil-1,4-benzodioxin-6-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido (2S,3S,4aR,6R,8R,8aS)-8-[[(2E)-3-[4-(acetiloxi)-3-metoxifenil]-1-oxo-2-propen-1-il]oxi]octahidro-6-hidroxi-2,3-dimetoxi-2,3-dimetil-1,4-benzodioxin-6-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido (2S,3S,4aR,6R,8R,8aS)-8-[[(2E)-3-[4-(acetiloxi)-3-metoxifenil]-1-oxo-2-propen-1-il]oxi]octahidro-6-hidroxi-2,3-dimetoxi-2,3-dimetil-1,4-benzodioxin-6-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.