CAS RN 144809-28-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-[[4-[2-(5-Etil-2-piridinil)etoxi]fenil]-2,4-tiazolidiniona (impureza de pioglitazona), TRC
CAS: 144809-28-9 Fórmula molecular: C19 H18 N2 O3 S Peso molecular (g/mol): 354.42 Sinónimo: 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methylene]-,5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]phenyl]methylene]thiazolidine-2,4-dione Nombre IUPAC: (5E)-5-[[4-[2-(5-etilpiridina-2-il)etoxi]fenil]metilideno]-1,3-tiazolidina-2,4-diona SMILES: CCc1ccc(CCOc2ccc(\C=C/3\SC(=O)NC3=O)cc2)nc1