CAS RN 144809-27-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Etil-2-piridietanol Tosilato, TRC
CAS: 144809-27-8 Fórmula molecular: C16H19NO3S Peso molecular (g/mol): 305.39 Sinónimo: 5-Ethyl-2-pyridineethanol 2-(4-Methylbenzenesulfonate),2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethyl Tosylate,Toluene-4-sulfonic Acid 2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethyl Ester Nombre IUPAC: 2-(5-etilpiridina-2-il)etil 4-metilbenzenosulfonato SMILES: CCc1ccc(CCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)nc1