accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBrBrDy

CAS RN 14456-48-5

IUPAC Nombre: dysprosium(3+) tribromide
Sinónimos: dysprosium(3+) tribromide
Peso molecular (g/mol): 402.21
Fórmula molecular: Br3Dy
InChi Key: GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3]

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)