CAS RN 1442684-77-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
AM-2394, MedChemExpress
MedChemExpress AM-2394 is a structurally distinct glucokinase activator (GKA). AM-2394 activates glucokinase (GK) with an EC50 of 60 nM.