CAS RN 1442400-68-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
O-Desethyl Azilsartan, TRC
CAS: 1442400-68-1 Fórmula molecular: C23 H16 N4 O5 Peso molecular (g/mol): 428.4 Sinónimo: 2-Oxo-3-((2'-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazole-4-carboxylic Acid Nombre IUPAC: 2-oxo-3-[[4-[2-(5-oxo-4H-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]fenil]metil]1H-benzimidazol-4-ácido carboxílico SMILES: OC(=O)c1cccc2NC(=O)N(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C5=NOC(=O)N5)c12