CAS RN 144164-11-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Tiazol-5-ilmetil [(1S,2S,4S)-4-amino-1-bencil-2-hidroxi-5-fenilpentil]carbamato, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
2S,3S,5S-5-Amino-2-[N-[[(5-tiozolil)metoxi]carbonil]amino]-1,6-difenil-3-hidroxihexano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.