CAS RN 144163-85-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(2S,3S,5S)-2-Amino-3-hidroxi-5-(terc-butiloxicarbonilamino)-1,6-difenilhexano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2S,3S,5S)-2-Amino-3-hidroxi-5-(terc-butiloxicarbonilamino)-1,6-difenilhexano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(2S,3S,5S)-2-Amino-3-hidroxi-5-(terc-butiloxicarbonilamino)-1,6-difenilhexano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.