CAS RN 144060-97-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Descyano Febuxostato Éster Etílico, TRC
CAS: 144060-97-9 Fórmula molecular: C17H21NO3S Peso molecular (g/mol): 319.42 Sinónimo: 4-Methyl-2-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester,Ethyl 2-(4-Isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate Nombre IUPAC: Etil 4-metil-2-[4-(2-metilpropoxi)fenilo]-1,3-tiazol-5-carboxilato SMILES: CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C)cc2