CAS RN 14401-56-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
p-Ftalamidina Dihidrocloruro, TRC
CAS: 14401-56-0 Fórmula molecular: C8 H10 N4 . 2 Cl H Peso molecular (g/mol): 235.114 Sinónimo: 1,4-Benzenedicarboximidamide Dihydrochloride,Terephthalamidine Dihydrochloride Nombre IUPAC: benceno-1,4-dicarboxamidina; Dihidrocloruro SMILES: Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)C(=N)N