CAS RN 1438-66-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Larixol, TRC
CAS: 1438-66-0 Fórmula molecular: C20H34O2 Peso molecular (g/mol): 306.48 Sinónimo: (alphaS,1S,4S,4aS,8aR)-alpha-Ethenyldecahydro-4-hydroxy-alpha,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol,[1S-[1alpha(R*),4beta,4abeta,8aalpha]]-alpha-Ethenyldecahydro-4-hydroxy-alpha,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol,(+)-Larixol Nombre IUPAC: (1S,4S,4aR,8aS)-4-[(3S)-3-hidroxi-3-metilpent-4-enilo]-4a,8,8-trimetil-3-metilideno-2,4,5,6,7,8a-hexahidro-1H-naftalen-1-ol SMILES: C[C@](O)(CC[C@H]1C(=C)C[C@H](O)[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)C=C