CAS RN 143393-03-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Shikimato-3-fosfato Sal Trisódica (~90%), TRC
CAS: 143393-03-7 Fórmula molecular: C7 H8 O8 P . 3 Na Peso molecular (g/mol): 320.08 Sinónimo: (3R,4S,5R)-4,5-Dihydroxy-3-(phosphonooxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Sodium Salt,[3R-(3α,4α,5β)]-4,5-Dihydroxy-3-(phosphonooxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Trisodium Salt,S-3-P Trisodium Nombre IUPAC: trisodio; (3R,4S,5R)-4,5-dihidroxi-3-fosfonatooxiciclohexeno-1-carboxilato SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].O[C@@H]1CC(=C[C@@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@H]1O)C(=O)[O-]