CAS RN 143234-92-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Benzoato de éster etílico del ácido 2-desoxi-2,2-difluoro-4,5-O-isopropilideno-D-treopentónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Benzoato de éster etílico del ácido 2-desoxi-2,2-difluoro-4,5-O-isopropilideno-D-treopentónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Benzoato de éster etílico del ácido 2-desoxi-2,2-difluoro-4,5-O-isopropilideno-D-treopentónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.