CAS RN 143130-93-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster metílico del ácido 2-(2-((6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-il)oxi)fenil)-2-oxoacético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido 2-(2-((6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-il)oxi)fenil)-2-oxoacético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.