CAS RN 1430202-70-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ 2S,6S-Hydroxynorketamine hydrochloride
Decreases D-serine (a NMDA co-agonist); antidepressant