accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 143-13-5

IUPAC Nombre: nonyl acetate
Sinónimos: nonyl acetate
Peso molecular (g/mol): 186.3
Fórmula molecular: C11H22O2
InChi Key: GJQIMXVRFNLMTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCOC(C)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados