CAS RN 1429340-48-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster de pinacol del ácido 2-fluoro-3,4-metilendioxibencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1429340-48-6 Sinónimo: 2-Fluoro-3,4-methylenedioxyphenylboronic acid pinacol ester