CAS RN 142885-96-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Cloro-2-(clorometil)-3,5-dimetilpiridina, TRC
CAS: 142885-96-9 Fórmula molecular: C8H9Cl2N Peso molecular (g/mol): 190.07 Sinónimo: 4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine,Pyridoxine Impurity Nombre IUPAC: 4-cloro-2-(clorometil)-3,5-dimetilpiridina SMILES: Cc1cnc(CCl)c(C)c1Cl