accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONOOO

CAS RN 142774-43-4

IUPAC Nombre: ethyl 1-[(furan-2-yl)methyl]-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate
Sinónimos: ethyl 1-(furan-2-ylmethyl)-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 251.24
Fórmula molecular: C12H13NO5
InChi Key: YGYRGGBYAUAMKP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)C1CN(CC2=CC=CO2)C(=O)C1=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados