CAS RN 1427571-33-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Clorhidrato de éster etílico del ácido 2- 4-(etoxiiminometil)fenil]amino]metil]-1-metil-1H-bencimidazol-5-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de éster etílico del ácido 2- 4-(etoxiiminometil)fenil]amino]metil]-1-metil-1H-bencimidazol-5-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Clorhidrato de éster etílico del ácido 2- 4-(etoxiiminometil)fenil]amino]metil]-1-metil-1H-bencimidazol-5-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.