CAS RN 1426174-05-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Solifenacina-d5 Cloruro, TRC
CAS: 1426174-05-1 Fórmula molecular: C23 2H5 H21 N2 O2 . Cl H Peso molecular (g/mol): 403.96 Sinónimo: (1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-d5-2(1H)-isoquinolinecarboxylic Acid (3R)-1-Azabicyclo-[2.2.2]oct-3-yl Ester Hydrochloride Nombre IUPAC: [(3R)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-yl] (1S)-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenilo)-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato; Cloruro SMILES: Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c([C@@H]2N(CCc3ccccc23)C(=O)O[C@H]4CN5CCC4CC5)c([2H])c1[2H]