CAS RN 14245-62-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Propan-2-il Etano-1-sulfonato, TRC
CAS: 14245-62-6 Fórmula molecular: C5H12O3S Peso molecular (g/mol): 152.21 Sinónimo: 1-Methylethyl Ethanesulfonate,Isopropyl Ethanesulfonate Nombre IUPAC: Propan-2-il etanol SMILES: CCS(=O)(=O)OC(C)C